Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01756160_m1
          See other ANXA8 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Anxa8
          Gene Name:
          annexin A8
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 10417177 - 10432388 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01756160_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Anxa8
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001031654.1 NP_001026824.1 3 - 4 228 66
          XM_006252627.2 XP_006252689.1 3 - 4 326 66
          GenBank mRNA BC099106.1 - 3 - 4 228 7460531 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600000141.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Anxa8

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          calcium-binding protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          endosome organization
          blood coagulation
          biological_process
          endosomal transport
          negative regulation of serine-type endopeptidase activity
          negative regulation of phospholipase A2 activity
          molecular_function
          calcium ion binding
          calcium-dependent phospholipid binding
          phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate binding
          phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate binding
          phosphatidylinositol-3,4-bisphosphate binding
          actin filament binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P471653 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 819492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151817 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 824004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 453976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 145339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 879832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 27877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 833897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917957 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 326142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 158809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150617 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P471653 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P471653 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P471653 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P525229 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22229 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86207 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786955 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786948 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786950 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786953 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786951 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786954 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786956 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786949 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786946 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786952 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786947 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10786945 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373654_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373654_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373654_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373654_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600001623.rn.1 TC1600000141.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373654_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1373654_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786945 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI070472_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20754431 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360946 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline