Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01756332_g1
          See other RNF41 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rnf41
          Gene Name:
          ring finger protein 41
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 2827243 - 2854230 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01756332_g1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Rnf41
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012195.1 NP_001012195.1 4 - 5 563 77
          XM_006240772.2 XP_006240834.1 6 - 7 994 77
          XM_006240773.2 XP_006240835.1 6 - 7 1056 77
          XM_006240774.2 XP_006240836.1 5 - 6 902 77
          XM_006240775.2 XP_006240837.1 6 - 7 912 77
          XM_006240776.2 XP_006240838.1 5 - 6 820 77
          XM_008765030.1 XP_008763252.1 5 - 6 1913 77
          GenBank mRNA BC083614.1 - 4 - 5 563 7133774 77

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700000031.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rnf41

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein polyubiquitination
          negative regulation of cell proliferation
          regulation of gene expression
          proteasomal protein catabolic process
          protein ubiquitination
          negative regulation of cell migration
          regulation of MAPK cascade
          regulation of lymphocyte differentiation
          regulation of myeloid cell differentiation
          positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          protein autoubiquitination
          regulation of protein kinase B signaling
          extrinsic apoptotic signaling pathway
          regulation of establishment of cell polarity
          regulation of reactive oxygen species metabolic process
          positive regulation of reactive oxygen species metabolic process
          ubiquitin-protein transferase activity
          erythropoietin receptor binding
          interleukin-3 receptor binding
          zinc ion binding
          acid-amino acid ligase activity
          Ral GTPase binding
          protein tag
          ubiquitin protein ligase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1001772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 485551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 278827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 626234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 388081 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 422843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 364570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266441 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 405930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858807 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 690741 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 514782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 542987 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 51436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 96426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 112674 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1001772 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1001772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1001772 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1001772 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 61474 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 41324 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893177 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893176 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893174 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893178 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893180 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893173 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893179 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10893170 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391252_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380569_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380569_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391252_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380569_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391252_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391252_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380569_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700000520.rn.1 TC0700000031.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1391252_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1380569_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1380569_at - -
          Rat Expression Set 230 1391252_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893170 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21324503 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376059 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376950 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline