Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01756623_m1
          See other UBA1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Uba1
          Gene Name:
          ubiquitin-like modifier activating enzyme 1
          Gene Aliases:
          Ube1x
          Chromosome Location:
          Chr.X: 1723135 - 1745162 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01756623_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Uba1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001014080.1 NP_001014102.1 20 - 21 2631 80
          XM_006256612.2 XP_006256674.1 21 - 22 2616 80
          XM_006256613.2 XP_006256675.1 20 - 21 2618 80
          GenBank mRNA BC085791.1 - 20 - 21 2631 7109118 80
          FQ217276.1 - 20 - 21 2609 80

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0X00001380.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Uba1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cellular response to DNA damage stimulus
          protein ubiquitination
          modification-dependent protein catabolic process
          ubiquitin activating enzyme activity
          ubiquitin-protein transferase activity
          ATP binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P015402 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P016428 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 173121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 723360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 45061 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 762476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 909954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943803 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394241 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 897922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 3823 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 131618 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 101941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 17466 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P015402 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P016428 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P015402 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P016428 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P015402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P016428 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P231066 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P529627 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89784 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75287 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66869 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936583 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936586 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936602 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936608 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936594 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936605 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936593 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936592 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936595 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936585 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936606 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936588 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936609 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936604 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936590 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936600 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936599 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936607 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936591 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936601 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936603 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936596 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936598 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936584 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936589 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936597 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936587 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10936582 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367472_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367472_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367472_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367472_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00008702.rn.1 TC0X00001380.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367472_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367472_at - -
          Rat Expression Set 230 1367472_at - -
          Rat Expression Set 230 1367472_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936582 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI103827_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI103379_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20989842 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline