Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01756698_m1
          See other RAB20 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rab20
          Gene Name:
          RAB20, member RAS oncogene family
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 83358116 - 83382326 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01756698_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rab20
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001109535.1 NP_001103005.1 1 - 2 356 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600001007.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          intracellular protein transport
          metabolic process
          regulation of endocytosis
          Rab protein signal transduction
          phagosome acidification
          phagosome-lysosome fusion
          GTPase activity
          GTP binding
          GDP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P146298 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P150047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 601692 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44010 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 303839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 608728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 211684 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773074 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 687031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 954639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 78084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30899 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P150047 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P146298 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P150047 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P146298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P146298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P150047 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P269709 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51938 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789592 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789593 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10789591 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384148_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384148_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398422_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381836_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381836_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398422_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384148_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384148_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381836_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381836_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600007612.rn.1 TC1600001007.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600007613.rn.1 TC1600001007.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600007611.rn.1 TC1600001007.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398422_at - -
          Rat Expression Set 230 1398422_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1384148_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1381836_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1381836_at - -
          Rat Expression Set 230 1384148_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789591 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21952209 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline