Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01756899_m1
          See other EFNB2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Efnb2
          Gene Name:
          ephrin B2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 86631151 - 86672050 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01756899_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Efnb2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107328.2 NP_001100798.1 4 - 5 625 77
          GenBank mRNA DQ011669.1 - 4 - 5 625 77

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600001051.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane-bound signaling molecule

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          lymph vessel development
          cell migration involved in sprouting angiogenesis
          cell adhesion
          axon guidance
          organ morphogenesis
          negative regulation of keratinocyte proliferation
          cell migration
          ephrin receptor signaling pathway
          blood vessel morphogenesis
          regulation of chemotaxis
          nephric duct morphogenesis
          positive regulation of cardiac muscle cell differentiation
          receptor binding
          ephrin receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P101797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 203143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 392596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 56791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 743319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836002 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 147367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 502160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 671163 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389688 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271916 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 24383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682647 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 113188 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 957382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 159780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 531601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 342214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 657257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615920 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 685636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 28547 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151013 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 142249 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P101797 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P101797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P101797 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P255521 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97091 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 16745 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789693 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789690 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789691 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789692 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789689 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10789688 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600007817.rn.1 TC1600001051.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600007818.rn.1 TC1600001051.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10789688 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349156 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline