Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01756921_m1
          See other UPF3A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Upf3a
          Gene Name:
          UPF3 regulator of nonsense transcripts homolog A (yeast)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 81521084 - 81532512 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01756921_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Upf3a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012159.1 NP_001012159.1 8 - 9 1005 73
          GenBank mRNA BC088463.1 - 8 - 9 1005 7127783 73

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600000973.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Upf3a

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          nuclear-transcribed mRNA catabolic process, nonsense-mediated decay
          positive regulation of translation
          nucleotide binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P281328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 438699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135605 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 32748 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P281328 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P281328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P281328 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P281328 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75024 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 15421 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792704 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792703 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792706 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792707 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792705 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792708 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792711 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792710 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792709 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10792702 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378275_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378275_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378275_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378275_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600007345.rn.1 TC1600000973.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1378275_at - -
          Rat Expression Set 230 1378275_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792702 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22409239 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376244 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline