Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01757940_m1
          See other RGS7BP GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rgs7bp
          Gene Name:
          regulator of G-protein signaling 7 binding protein
          Gene Aliases:
          R7bp, RGD1309360
          Chromosome Location:
          Chr.2: 35077300 - 35104743 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01757940_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rgs7bp
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012347.1 NP_001012347.1 1053 96
          GenBank mRNA BC089977.1 - 1053 7317427 96

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200002803.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rgs7bp

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          negative regulation of signal transduction

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P816878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 324200 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 772402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 659707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 130915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 533239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 28814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 549811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709724 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 581627 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563163 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 456085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 625138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 69561 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 49716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 473753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 488279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 892589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 720520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 116881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 859344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 577540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44887 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 170347 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 39881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 832800 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828210 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 239827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955835 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 744030 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 45126 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 530418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 873289 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 281548 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 657222 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938491 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89776 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 861566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943013 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 201629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 622835 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 768102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 179898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 11865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 124288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 156379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 123270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 25643 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P816878 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P816878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P816878 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P628515 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 10611 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4925 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 58601 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 26305 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17105 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 14364 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75098 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821192 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821190 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821186 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821187 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821191 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821189 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821188 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10821184 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383726_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391089_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383726_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391089_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383726_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383726_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200019890.rn.1 TC0200002803.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200019889.rn.1 TC0200002803.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1383726_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1391089_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1383726_at - -
          Rat Expression Set 230 1391089_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821184 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline