Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01758048_m1
          See other RPS6KA2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rps6ka2
          Gene Name:
          ribosomal protein S6 kinase polypeptide 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 53329913 - 53499445 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01758048_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rps6ka2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_057128.1 NP_476469.1 18 - 19 2045 59
          XM_006227917.2 XP_006227979.1 18 - 19 1887 59

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100000561.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Protein Kinase Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          oocyte maturation
          brain renin-angiotensin system
          protein phosphorylation
          heart development
          negative regulation of cell proliferation
          positive regulation of gene expression
          cardiac muscle cell apoptotic process
          peptidyl-serine phosphorylation
          intracellular signal transduction
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of cell cycle
          negative regulation of meiotic nuclear division
          heart contraction
          regulation of protein processing
          cellular response to carbohydrate stimulus
          magnesium ion binding
          protein kinase activity
          protein serine/threonine kinase activity
          ribosomal protein S6 kinase activity
          protein serine/threonine/tyrosine kinase activity
          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P110932 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P110926 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P110926 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P110932 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P110932 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P110926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P110926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P110932 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P468331 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 92396 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10703159 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10703161 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10703163 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10703162 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10703160 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10703164 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10703144 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374811_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374811_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374811_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374811_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100003574.rn.1 TC0100000561.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374811_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1374811_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10703144 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA955039_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA955039_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA858705_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22263665 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374937 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline