Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01759899_g1
          See other SLC3A2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc3a2
          Gene Name:
          solute carrier family 3 (amino acid transporter heavy chain), member 2
          Gene Aliases:
          Mdu1
          Chromosome Location:
          Chr.1: 224906566 - 224921029 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01759899_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc3a2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001271089.2 NP_001258018.1 1 - 2 515 78
          NM_019283.3 NP_062156.2 2 - 3 640 78
          GenBank mRNA AB015433.1 - 2 - 3 606 78
          BC061989.1 - 1 - 2 498 5599495 78
          FQ148223.1 - 1 - 2 515 78
          U59324.1 - 1 - 2 429 78

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc3a2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          carbohydrate metabolic process
          neutral amino acid transport
          tryptophan transport
          response to exogenous dsRNA
          leucine import
          double-stranded RNA binding
          catalytic activity
          neutral amino acid transmembrane transporter activity
          cation binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P12007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 190149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 282464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 220723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 785450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 285739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 670301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 58612 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6924 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12007 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P12007 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12007 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700184173 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 29121 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700184173 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728516 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728510 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728508 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728509 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728518 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728514 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728517 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728512 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728511 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728515 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728513 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10728507 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398771_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398771_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398771_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398771_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100058193.rn.1 TC0100007216.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100058197.rn.1 TC0100007216.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398771_at - -
          Rat Expression Set 230 1398771_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728507 - -
          Rat Genome U34 Set AB015433_s_at - -
          Rat Genome U34 Set X89225cds_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21588487 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1372377 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_69749 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline