Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01760015_m1
          See other LRRC56 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lrrc56
          Gene Name:
          leucine rich repeat containing 56
          Gene Aliases:
          RGD1311654
          Chromosome Location:
          Chr.1: 214181751 - 214197184 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01760015_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lrrc56
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024902.1 NP_001020073.1 4 - 5 428 65
          XM_006230564.2 XP_006230626.1 4 - 5 914 65
          XM_006230565.2 XP_006230627.1 4 - 5 1024 65
          XM_006230566.2 XP_006230628.1 4 - 5 1197 65
          XM_006230569.2 XP_006230631.1 4 - 5 951 65
          XM_006230570.2 XP_006230632.1 2 - 3 161 65
          XM_008760005.1 XP_008758227.1 4 - 5 1196 65
          GenBank mRNA BC097444.1 - 4 - 5 428 7456428 65

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100002888.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lrrc56

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P043406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 311427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732529 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 454396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 203825 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 711958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 455881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 314729 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304523 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 1133 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P043406 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P043406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P043406 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P255409 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 92070 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63767 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712227 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712233 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712228 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712230 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712229 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712225 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712234 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712231 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712237 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712238 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712232 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712235 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712236 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712226 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10712224 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391087_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391087_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391087_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391087_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100022866.rn.1 TC0100002888.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100022867.rn.1 TC0100002888.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1391087_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1391087_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712224 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI639529_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI236588_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21593493 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1359142 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline