Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01760034_m1
          See other ATAD1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Atad1
          Gene Name:
          ATPase family, AAA domain containing 1
          Gene Aliases:
          Ab2-088
          Chromosome Location:
          Chr.1: 251235429 - 251379223 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01760034_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Atad1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001035002.1 NP_001030174.1 9 - 10 1009 71
          XM_008760330.1 XP_008758552.1 9 - 10 1094 71
          GenBank mRNA AY325215.1 - 1562 71
          BC094514.1 - 9 - 10 1009 7307334 71
          EF688601.1 - 8 - 9 824 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100007578.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Atad1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of receptor internalization
          learning
          memory
          metabolic process
          cytoplasmic microtubule organization
          negative regulation of synaptic transmission, glutamatergic
          protein binding
          ATP binding
          microtubule-severing ATPase activity
          ATPase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P044886 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P257444 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 525603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 277355 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 147110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597692 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 62156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 117686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964653 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 872976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 383613 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 583737 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 47840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 98824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 153435 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 98678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 966935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 723959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255355 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 360606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 14855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 171653 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 61732 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 23536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 113659 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P044886 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P044886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P044886 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P257444 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P417083 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 40610 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99900 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83277 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729733 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729741 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729737 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729735 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729746 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729742 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729744 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729739 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729736 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729745 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729738 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729734 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10729732 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379561_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382610_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382610_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379561_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379561_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379561_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100060852.rn.1 TC0100007578.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100060851.rn.1 TC0100007578.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100060853.rn.1 TC0100007578.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100060850.rn.1 TC0100007578.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1379561_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1379561_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10729732 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22199827 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369531 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline