Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01760380_m1
          See other RPS6KA4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rps6ka4
          Gene Name:
          ribosomal protein S6 kinase, polypeptide 4
          Gene Aliases:
          Ccdc88b
          Chromosome Location:
          Chr.1: 222087328 - 222098284 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01760380_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rps6ka4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001108517.2 NP_001101987.2 8 - 9 949 60
          GenBank mRNA FM059731.1 - 2 - 3 224 60

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100007174.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Protein Kinase Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription, DNA-templated
          protein phosphorylation
          positive regulation of histone phosphorylation
          positive regulation of histone acetylation
          intracellular signal transduction
          histone H3-S10 phosphorylation
          histone H3-S28 phosphorylation
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          interleukin-1-mediated signaling pathway
          magnesium ion binding
          protein serine/threonine kinase activity
          ATP binding
          mitogen-activated protein kinase p38 binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P245795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 281195 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 523677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 915074 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 121914 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P245795 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P245795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P245795 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P245795 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728197 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728209 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728210 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728203 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728206 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728196 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728201 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728199 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728200 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728207 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728205 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728211 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728202 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728204 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728212 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728198 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728208 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10728195 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389494_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389494_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375741_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389884_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389884_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375741_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375741_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389884_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389494_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389884_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389494_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375741_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100057554.rn.1 TC0100007174.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100057553.rn.1 TC0100007174.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1375741_at - -
          Rat Expression Set 230 1375741_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1389494_at - -
          Rat Expression Set 230 1389884_at - -
          Rat Expression Set 230 1389884_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1389494_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728195 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI104181_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI227953_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21875823 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1366903 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline