Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01760569_m1
          See other HSP90B1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hsp90b1
          Gene Name:
          heat shock protein 90, beta, member 1
          Gene Aliases:
          Grp94, Tra1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 27226570 - 27240533 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01760569_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hsp90b1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012197.2 NP_001012197.2 14 - 15 2152 82
          GenBank mRNA BC081917.1 - 13 - 14 2543 7112411 82
          EV771986.1 - 2 - 3 427 82
          FQ229309.1 - 3 - 4 566 82

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700002401.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hsp90b1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          Hsp90 family chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to hypoxia
          protein folding
          ER-associated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          actin rod assembly
          negative regulation of apoptotic process
          regulation of phosphoprotein phosphatase activity
          cellular response to ATP
          RNA binding
          ATP binding
          protein phosphatase binding
          virion binding
          low-density lipoprotein particle receptor binding
          unfolded protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P15719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 420790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306377 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276010 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151166 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 749926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 32904 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P15719 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P15719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P15719 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15719 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P433334 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32178 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83222 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901475 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901478 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901486 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901471 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901483 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901473 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901476 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901488 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901480 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901477 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901484 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901481 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901474 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901490 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901485 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901479 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901489 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901487 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901482 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901470 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10901469 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388331_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388331_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388331_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388331_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700019024.rn.1 TC0700002401.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700019023.rn.1 TC0700002401.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388331_at - -
          Rat Expression Set 230 1388331_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901469 - -
          Rat Genome U34 Set AA685903_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA963782_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI230121_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI101926_at - -
          Rat Genome U34 Set AA685903_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21794847 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376625 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-j77tp:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline