Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01761535_m1
          See other ZFYVE9 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfyve9
          Gene Name:
          zinc finger, FYVE domain containing 9
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 128233096 - 128392675 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01761535_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Zfyve9
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107952.1 NP_001101422.1 7 - 8 2996 66

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500003337.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transforming growth factor beta receptor signaling pathway
          SMAD protein complex assembly
          SMAD protein import into nucleus
          biological_process
          molecular_function
          1-phosphatidylinositol binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P239105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926103 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901845 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 747633 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 3388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 278025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 888418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 224960 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 356236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 621226 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 281757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 958559 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 592246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 720497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 548994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 242636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 231336 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 907004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 925173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 327919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 970177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 824015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 52052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647607 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816017 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 641943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 16745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 218938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 554655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 767543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780372 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598459 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 846940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 735318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348472 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 789917 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 510959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 213266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 764473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 772420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 154821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 95704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 686374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 793186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 715560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 138897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373998 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 223459 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 847044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883453 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 237999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 155313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 209037 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 392453 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934438 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 868676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 827526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 695523 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 785507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 371717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 941097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 830984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 966849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 818402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 713081 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 231976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 837707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 965719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 208422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 886556 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 12751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 102419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 49626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 179993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 4187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6836 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148039 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 3368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 101194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 27180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 171123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 70218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 83586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 82246 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P239105 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P239105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P239105 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P239105 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1048487 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32675 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 94803 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 70290 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 101761 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878660 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878668 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878658 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878654 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878667 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878657 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878662 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878669 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878663 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878666 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878664 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878659 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878665 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878655 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878656 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878661 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878670 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10878653 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381049_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391285_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381049_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391285_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381049_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381049_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391285_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391285_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500024265.rn.1 TC0500003337.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1381049_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1381049_at - -
          Rat Expression Set 230 1391285_at - -
          Rat Expression Set 230 1391285_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878653 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI029694_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI112685_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22015333 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358649 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline