Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01762131_m1
          See other TERF2IP GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Terf2ip
          Gene Name:
          telomeric repeat binding factor 2, interacting protein
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 44231317 - 44238406 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01762131_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Terf2ip
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013143.1 NP_001013161.1 2 - 3 834 99
          GenBank mRNA BC090335.1 - 2 - 3 834 7302641 99

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900000622.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Terf2ip

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          telomere maintenance
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of double-strand break repair via homologous recombination
          telomere maintenance via telomere lengthening
          protection from non-homologous end joining at telomere
          negative regulation of telomere maintenance
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          negative regulation of DNA recombination at telomere
          positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          protein localization to chromosome, telomeric region
          positive regulation of protein acetylation
          DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P115048 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 932801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 201325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165435 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P115048 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P115048 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P115048 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P227905 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P115048 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P307029 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65873 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808104 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808105 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808106 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10808103 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388780_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388780_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388780_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388780_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900005337.rn.1 TC1900000622.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900005338.rn.1 TC1900000622.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388780_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388780_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808103 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA943748_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21490024 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1650919 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline