Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01762148_m1
          See other DNAAF1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dnaaf1
          Gene Name:
          dynein, axonemal, assembly factor 1
          Gene Aliases:
          Lrrc50, RGD1310542
          Chromosome Location:
          Chr.19: 52225582 - 52245930 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01762148_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dnaaf1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001014154.1 NP_001014176.1 10 - 11 1481 88
          GenBank mRNA BC079038.1 - 10 - 11 1481 7114363 88

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900000710.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Dnaaf1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein-binding activity modulator phosphatase modulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          heart looping
          cilium movement
          regulation of cilium beat frequency
          lung development
          determination of pancreatic left/right asymmetry
          outer dynein arm assembly
          inner dynein arm assembly
          motile cilium assembly
          cilium morphogenesis
          left/right pattern formation
          axonemal dynein complex assembly
          determination of digestive tract left/right asymmetry
          determination of liver left/right asymmetry
          dynein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P380060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 490147 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 624046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 447243 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840722 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 398631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 802918 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 426857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 553150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 887491 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 803144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 123954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 56680 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 60006 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P380060 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P380060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P380060 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P380060 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 8428 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50242 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808336 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808337 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808326 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808329 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808330 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808335 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808327 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808333 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808332 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808328 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808331 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808334 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10808325 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382932_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382932_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382932_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382932_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900005898.rn.1 TC1900000710.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1382932_at - -
          Rat Expression Set 230 1382932_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10808325 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI639319_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370211 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline