Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01762682_m1
          See other FCGR1A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fcgr1a
          Gene Name:
          Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor (CD64)
          Gene Aliases:
          FcgammaRI, Fcgr1, Fcgr1b
          Chromosome Location:
          Chr.2: 198430536 - 198439453 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01762682_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Fcgr1a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001100836.1 NP_001094306.1 4 - 5 574 75
          GenBank mRNA AF416291.1 - 1 - 2 193 75
          BC158809.1 - 4 - 5 575 7364883 75
          CF113031.1 - 1 - 2 172 75
          CO555980.1 - 4 - 5 607 75

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200004244.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          immunoglobulin receptor superfamily

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          antibody-dependent cellular cytotoxicity
          positive regulation of type IIa hypersensitivity
          positive regulation of type III hypersensitivity
          receptor-mediated endocytosis
          phagocytosis, recognition
          phagocytosis, engulfment
          cell surface receptor signaling pathway
          response to bacterium
          antigen processing and presentation of exogenous antigen
          response to estradiol
          Fc-gamma receptor signaling pathway
          antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class I
          defense response to bacterium
          positive regulation of phagocytosis
          regulation of immune response
          positive regulation of phagocytosis, engulfment
          response to epinephrine
          protein binding
          IgG receptor activity
          IgG binding
          leukotriene receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P129279 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P15904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 383333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 959059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511212 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 44533 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P15904 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P129279 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P129279 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P15904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P129279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P15904 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P189496 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15904 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 73108 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825156 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825155 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825159 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825158 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825157 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825154 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10825153 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393038_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393038_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393038_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393038_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200029166.rn.1 TC0200004244.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1393038_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1393038_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825153 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA848930_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362025 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline