Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01762884_m1
          See other MTMR9 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mtmr9
          Gene Name:
          myotubularin related protein 9
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.15: 46697262 - 46719296 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01762884_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mtmr9
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001005761.1 NP_001005761.1 9 - 10 1724 106
          GenBank mRNA AF526269.1 - 9 - 10 106
          BC083644.1 - 9 - 10 1724 7134963 106

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1500001911.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Protein Phosphatase 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mtmr9

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          phosphatase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          dephosphorylation
          regulation of catalytic activity
          phosphatase activity
          enzyme regulator activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P519024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 49385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742442 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 27075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 730197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 791563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36862 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 503969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336825 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937170 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 47769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164315 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 73757 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P519024 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P519024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P519024 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P519024 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P519018 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83116 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80861 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 9023 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784509 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784511 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784506 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784505 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784507 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784503 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784502 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784504 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784508 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784510 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10784501 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389116_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389116_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389116_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389116_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500012985.rn.1 TC1500001911.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389116_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1389116_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10784501 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI058674_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363590 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_51769 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline