Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01763899_m1
          See other JAK1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Jak1
          Gene Name:
          Janus kinase 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 119982503 - 120091447 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01763899_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Jak1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053466.1 NP_445918.1 4 - 5 469 57
          XM_006238452.2 XP_006238514.1 4 - 5 642 57
          XM_006238453.2 XP_006238515.1 4 - 5 4265 57
          GenBank mRNA AF540911.1 - 4 - 5 587 57

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500003222.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Protein Kinase Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          enzyme linked receptor protein signaling pathway
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway
          cell migration
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          cytokine-mediated signaling pathway
          cell differentiation
          intracellular signal transduction
          peptidyl-tyrosine autophosphorylation
          interleukin-2-mediated signaling pathway
          regulation of cell proliferation
          innate immune response
          response to antibiotic
          protein autophosphorylation
          protein tyrosine kinase activity
          non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity
          growth hormone receptor binding
          protein binding
          ATP binding
          protein phosphatase binding
          CCR5 chemokine receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P124417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 247510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 379586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 218555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 494519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 764888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 246798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 666372 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 63537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 126636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 531053 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506170 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 624864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 942218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 750432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 861151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 687636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 674173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 695312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 770974 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 322985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 857998 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 602212 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 8880 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 504474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 147035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 355601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 320097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 7513 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160574 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 327217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 130370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 217934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 579705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 626448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22974 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305472 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 880291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 161801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 392370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33633 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257523 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79056 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 496435 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 605586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 664897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 428574 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 213961 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560613 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 14789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 99481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164010 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 114912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 86749 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 73000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 179729 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 39351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 134663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 118766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 93957 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 22801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 13811 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P124417 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P124417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P124417 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15781 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P259979 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69254 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99118 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76252 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 9729 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878305 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878295 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878309 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878311 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878287 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878299 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878302 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878304 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878292 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878291 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878298 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878293 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878310 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878296 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878301 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878290 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878307 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878297 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878300 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878306 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878308 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878288 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878303 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878294 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878289 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10878286 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384060_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383478_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384060_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383478_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384060_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383478_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383478_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384060_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500023489.rn.1 TC0500003222.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500023488.rn.1 TC0500003222.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1384060_at - -
          Rat Expression Set 230 1383478_at - -
          Rat Expression Set 230 1384060_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1383478_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878286 - -
          Rat Genome U34 Set AJ000556cds_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA924000_at - -
          Rat Genome U34 Set AJ000556cds_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20803441 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354897 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline