Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01764041_m1
          See other LGI4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lgi4
          Gene Name:
          leucine-rich repeat LGI family, member 4
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 89491589 - 89501912 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01764041_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lgi4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_199499.1 NP_955793.1 8 - 9 1504 71
          XM_008759169.1 XP_008757391.1 7 - 8 1947 71
          XM_008759170.1 XP_008757392.1 8 - 9 1218 71
          GenBank mRNA BC064659.1 - 8 - 9 1504 5623799 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100001269.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lgi4

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          adult locomotory behavior
          glial cell proliferation
          Schwann cell development
          glial cell development
          myelination in peripheral nervous system
          gliogenesis
          neuron maturation
          myelination

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1018090 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 104704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 599092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 913642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 2502 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1018090 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1018090 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1018090 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1018090 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85103 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706095 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706092 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706097 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706094 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706093 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706090 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706091 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706098 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706099 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706089 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706100 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706096 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10706088 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390936_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381374_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381374_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390936_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381374_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1381374_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390936_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390936_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100009897.rn.1 TC0100001269.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100009896.rn.1 TC0100001269.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100009898.rn.1 TC0100001269.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1390936_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1381374_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1390936_at - -
          Rat Expression Set 230 1381374_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706088 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI058424_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20933169 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1368575 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_49004 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline