Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01764264_m1
          See other PLD3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pld3
          Gene Name:
          phospholipase D family, member 3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 84339269 - 84361686 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01764264_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pld3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012167.1 NP_001012167.1 10 - 11 1256 57
          XM_006228578.2 XP_006228640.1 12 - 13 1585 57
          XM_006228579.2 XP_006228641.1 12 - 13 1533 57
          XM_006228580.2 XP_006228642.1 11 - 12 1691 57
          XM_006228581.2 XP_006228643.1 12 - 13 1563 57
          XM_008759165.1 XP_008757387.1 11 - 12 1476 57
          GenBank mRNA BC089987.1 - 10 - 11 1256 7318612 57

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100005046.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pld3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          phospholipase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          lipid catabolic process
          phospholipase D activity
          N-acylphosphatidylethanolamine-specific phospholipase D activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P356262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 781532 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 666605 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928076 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 292735 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 270728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 425464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 518635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 919108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 108714 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P356262 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P356262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P356262 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P356262 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2134 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720101 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720104 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720098 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720105 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720102 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720103 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720099 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720100 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720107 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720108 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720106 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10720097 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380661_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371961_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371961_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380661_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371961_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380661_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371961_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380661_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100040201.rn.1 TC0100005046.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371961_at - -
          Rat Expression Set 230 1371961_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1380661_at - -
          Rat Expression Set 230 1380661_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720097 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI228269_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21693197 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376992 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1375439 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline