Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01764530_g1
          See other APOC2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Apoc2
          Gene Name:
          apolipoprotein C-II
          Gene Aliases:
          RGD1560725
          Chromosome Location:
          Chr.1: 80589023 - 80593991 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01764530_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Apoc2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001085352.1 NP_001078821.1 3 - 4 237 80
          GenBank mRNA BM385272.1 - 1 - 2 80
          FQ210391.1 - 3 - 4 246 80
          FQ211227.1 - 3 - 4 247 80
          FQ212251.1 - 3 - 4 247 80
          FQ218101.1 - 3 - 4 247 80
          FQ218174.1 - 3 - 4 247 80
          FQ218270.1 - 3 - 4 246 80

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100004932.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Transporter 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          apolipoprotein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          lipid metabolic process
          lipid transport
          positive regulation of phospholipase activity
          positive regulation of triglyceride catabolic process
          negative regulation of very-low-density lipoprotein particle clearance
          negative regulation of cholesterol transport
          cholesterol efflux
          phospholipid efflux
          chylomicron remnant clearance
          high-density lipoprotein particle clearance
          response to drug
          lipoprotein transport
          positive regulation of catalytic activity
          negative regulation of catalytic activity
          positive regulation of fatty acid biosynthetic process
          negative regulation of lipid metabolic process
          negative regulation of receptor-mediated endocytosis
          positive regulation of lipoprotein lipase activity
          positive regulation of phospholipid catabolic process
          triglyceride homeostasis
          molecular_function
          enzyme activator activity
          lipid binding
          phospholipase activator activity
          protein homodimerization activity
          phospholipase binding
          lipase inhibitor activity
          lipoprotein lipase activator activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P689905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 248894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881529 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 550199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828188 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 158173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 108130 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P689905 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P689905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P689905 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P689905 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P390223 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86930 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719517 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719519 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719518 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10719516 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393139_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1393139_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393139_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1393139_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100038993.rn.1 TC0100004932.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1393139_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1393139_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719516 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA963559_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA819259_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21409681 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357481 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline