Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01764577_m1
          See other NAF1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Naf1
          Gene Name:
          nuclear assembly factor 1 ribonucleoprotein
          Gene Aliases:
          RGD1306802
          Chromosome Location:
          Chr.16: 24582000 - 24612698 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01764577_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Naf1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024772.1 NP_001019943.1 7 - 8 999 81
          GenBank mRNA BC094302.1 - 7 - 8 999 7311858 81

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600001467.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Naf1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          pseudouridine synthesis
          rRNA processing
          ribosome biogenesis
          RNA binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P050605 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P22238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 599330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 808592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 525711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 216989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 438962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 422251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 105342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668068 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 961916 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 152498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259189 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 672187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 273459 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 945654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 522879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 652392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 791255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 112886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 55703 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145895 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P22238 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P050605 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P22238 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P050605 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P050605 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P22238 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P22238 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47388 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74462 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65217 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83341 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791302 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791296 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791297 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791295 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791298 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791294 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791299 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791300 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791301 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10791293 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379494_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379494_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600011386.rn.1 TC1600001467.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600011385.rn.1 TC1600001467.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600011388.rn.1 TC1600001467.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10791293 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21679757 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline