Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01764584_m1
          See other UGT2A3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ugt2a3
          Gene Name:
          UDP glucuronosyltransferase 2 family, polypeptide A3
          Gene Aliases:
          RGD1308444
          Chromosome Location:
          Chr.14: 22251507 - 22267899 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01764584_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ugt2a3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001135869.1 NP_001129341.1 717 77

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400002463.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          flavonoid biosynthetic process
          cellular response to hormone stimulus
          cellular glucuronidation
          flavonoid glucuronidation
          glucuronosyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P062143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940971 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 577481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286439 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 354697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 124424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798400 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 205900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 104683 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P062143 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P062143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P062143 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P421809 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771937 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771940 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771939 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771938 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771941 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771942 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10771936 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400018281.rn.1 TC1400002463.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400018279.rn.1 TC1400002463.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400018280.rn.1 TC1400002463.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400018283.rn.1 TC1400002463.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771936 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20891671 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350431 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline