Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01764827_m1
          See other LOC500475 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          LOC500475
          Gene Name:
          similar to hypothetical protein 4933430I17
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 78384231 - 78409053 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01764827_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: LOC500475
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024346.1 NP_001019517.1 12 - 13 1568 70
          XM_008763797.1 XP_008762019.1 12 - 13 1811 70
          XM_008763798.1 XP_008762020.1 12 - 13 1351 70
          XM_008763799.1 XP_008762021.1 12 - 13 1161 70
          GenBank mRNA BC079053.1 - 12 - 13 1568 7115405 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500000759.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene LOC500475

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P103306 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 154144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 852872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 591219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 808057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 83799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 129233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 819952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 45830 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 94979 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165387 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P103304 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P103304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P103304 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 93383 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80203 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 60253 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 60824 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869353 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869350 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869343 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869354 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869341 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869346 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869340 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869351 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869342 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869347 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869352 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869348 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869344 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869345 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10869339 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500005044.rn.1 TC0500000759.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869339 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21979613 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1368666 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline