Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01765832_m1
          See other LOC498368 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          LOC498368
          Gene Name:
          similar to RIKEN cDNA 0610040J01
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.14: 46050752 - 46134770 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01765832_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: LOC498368
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001017500.1 NP_001017500.1 158 108
          GenBank mRNA BC079124.1 - 158 7126862 108

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400001806.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene LOC498368

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P041476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 244001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 686888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 874317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 321354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 580605 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 406324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272050 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 28968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 27488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 578214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 98035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 754132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 655482 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 818112 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 970462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 67777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 293102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 584258 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 750440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 871404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101702 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 411742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 61238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 87274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 447591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 309818 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 601361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 695528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 429096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 41451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 86721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 89044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 134454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 105083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95817 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 71050 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 38306 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P041476 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P041476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P041476 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1056682 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772792 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772793 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772794 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10772791 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389054_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389054_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389054_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389054_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400013313.rn.1 TC1400001806.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400013309.rn.1 TC1400001806.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400013308.rn.1 TC1400001806.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389054_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1389054_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10772791 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21857418 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365433 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-fvx7n:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline