Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01765951_m1
          See other TMEM165 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tmem165
          Gene Name:
          transmembrane protein 165
          Gene Aliases:
          Tparl
          Chromosome Location:
          Chr.14: 34503037 - 34528262 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01765951_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tmem165
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024802.1 NP_001019973.1 5 - 6 1108 81
          GenBank mRNA BC097478.1 - 5 - 6 1108 7458161 81

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400001650.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tmem165

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          protein N-linked glycosylation
          cellular calcium ion homeostasis
          Golgi calcium ion transport
          regulation of lysosomal lumen pH

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P189139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 491909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 124732 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 523429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378468 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587364 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787400 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 70936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 382307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 846593 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 525302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 410881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 383689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6893 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 175450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110010 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P189139 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P189139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P189139 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P201349 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P189139 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 61646 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 7389 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21935 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776420 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776423 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776422 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776424 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776421 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776425 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10776419 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373392_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373392_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373392_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373392_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400012182.rn.1 TC1400001650.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400012184.rn.1 TC1400001650.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400012185.rn.1 TC1400001650.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373392_at - -
          Rat Expression Set 230 1373392_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776419 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI010422_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22052769 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362311 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline