Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01766356_m1
          See other ZFYVE27 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfyve27
          Gene Name:
          zinc finger, FYVE domain containing 27
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 261415175 - 261438539 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01766356_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfyve27
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_199104.2 NP_954535.2 11 - 12 1342 66
          XM_006231392.2 XP_006231454.1 12 - 13 1379 66
          XM_008760422.1 XP_008758644.1 11 - 12 1887 66
          XM_008760423.1 XP_008758645.1 10 - 11 1866 66
          GenBank mRNA BC061741.1 - 11 - 12 1308 5599023 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100003634.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zfyve27

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane traffic protein membrane trafficking regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          neuron projection development
          neurotrophin TRK receptor signaling pathway
          protein localization to plasma membrane
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P160943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 686104 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 625875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 406872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 793437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 353086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393072 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 355284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 134120 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68504 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P160943 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P160943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P160943 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P160943 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54426 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 82110 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10730306 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10730300 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10730301 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10730298 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10730303 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10730299 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10730302 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10730309 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10730308 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10730304 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10730307 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10730305 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10730297 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389152_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389152_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389152_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389152_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100029624.rn.1 TC0100003634.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100029625.rn.1 TC0100003634.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100029628.rn.1 TC0100003634.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100029630.rn.1 TC0100003634.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100029626.rn.1 TC0100003634.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100029629.rn.1 TC0100003634.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389152_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1389152_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10730297 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA850080_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA850080_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA942774_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22156093 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1368807 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_48923 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline