Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01766390_g1
          See other RGD1311783 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          RGD1311783
          Gene Name:
          similar to RIKEN cDNA 2010012O05
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 266451021 - 266464903 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01766390_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: RGD1311783
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001134509.1 NP_001127981.1 2 - 3 240 130

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100003749.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P759043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 889178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332991 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 487302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 441845 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 679588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 482977 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 86767 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P759043 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P759043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P759043 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P759043 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715873 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715872 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715871 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715874 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10715870 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383097_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394277_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383097_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382909_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391495_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391495_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382909_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394277_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391495_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383097_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383097_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391495_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100030637.rn.1 TC0100003749.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100030632.rn.1 TC0100003749.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100030636.rn.1 TC0100003749.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100030638.rn.1 TC0100003749.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1394277_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1391495_at - -
          Rat Expression Set 230 1382909_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1382909_at - -
          Rat Expression Set 230 1383097_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1383097_at - -
          Rat Expression Set 230 1394277_at - -
          Rat Expression Set 230 1391495_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10715870 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA851406_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI010885_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI235886_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21528781 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349646 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline