Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01766584_m1
          See other PIAS1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pias1
          Gene Name:
          protein inhibitor of activated STAT, 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 67771720 - 67869015 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01766584_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pias1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106829.2 NP_001100299.2 2 - 3 493 58
          GenBank mRNA AY644724.1 - 2 - 3 493 58

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800002727.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G1/S transition of mitotic cell cycle
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          spermatogenesis
          metabolic process
          protein sumoylation
          positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
          positive regulation of protein sumoylation
          regulation of cell proliferation
          negative regulation of apoptotic process
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of smooth muscle cell differentiation
          protein-DNA complex assembly
          protein binding
          protein C-terminus binding
          zinc ion binding
          SUMO transferase activity
          enzyme binding
          protein domain specific binding
          ubiquitin protein ligase binding
          SUMO ligase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P588072 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 674725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 324064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 122337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682045 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 13471 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 328655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 323223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 178501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 578474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 697649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 155726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 785410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 49321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 768883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 3841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 472418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 845199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 425355 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470569 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 12515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 441520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 790481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 292345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 260568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 211162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682090 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854478 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 400367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 21026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675818 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 685338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430554 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 503450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 962303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 728948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 578073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 244681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 512487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588306 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 268109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 919803 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 312156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 103373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 22170 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 166923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 104697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 20218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 56848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 73765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167319 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P588072 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P588072 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P588072 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1037328 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84376 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96144 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 101331 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918102 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918106 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918094 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918099 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918103 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918096 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918098 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918100 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918095 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918105 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918097 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918101 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918104 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10918092 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382191_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385540_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382191_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385540_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385540_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385540_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382191_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382191_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800022130.rn.1 TC0800002727.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1382191_at - -
          Rat Expression Set 230 1385540_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1385540_at - -
          Rat Expression Set 230 1382191_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10918092 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI228848_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355536 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline