Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01767115_m1
          See other CYYR1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cyyr1
          Gene Name:
          cysteine/tyrosine-rich 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.11: 24967936 - 25078740 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01767115_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cyyr1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013980.1 NP_001014002.1 3 - 4 618 75
          GenBank mRNA BC087052.1 - 3 - 4 618 7122930 75

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1100001205.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cyyr1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P763522 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P050025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 952618 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 444939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476292 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 124379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838918 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 225338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647453 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 494321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 496054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 475826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 609318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823924 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 117540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 429792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 91942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 749534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 907923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 494973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 537899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 537121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 83336 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 15835 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 292921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 398168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 859229 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 316890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 725033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 764944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 833327 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226671 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 714931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 509815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434207 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235813 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 307590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 239932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 109908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 824987 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 824446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 538518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 194093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 256585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 46560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 112393 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 46672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 162342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 69960 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 79942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 123649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 34027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 174462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 93045 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P763522 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P050025 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P763522 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P050025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P763522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P050025 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P763522 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P948752 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P487898 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 35878 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49993 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33760 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69121 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48365 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 45360 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66708 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49817 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4418 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752834 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752835 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752833 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752838 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752837 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752836 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752832 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10752831 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390161_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390161_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390161_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390161_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100007010.rn.1 TC1100001205.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100007011.rn.1 TC1100001205.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1390161_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1390161_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10752831 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA818900_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20733669 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374917 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline