Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01767781_m1
          See other FZD6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fzd6
          Gene Name:
          frizzled class receptor 6
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 77899322 - 77931034 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01767781_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Fzd6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001130536.1 NP_001124008.1 4 - 5 1693 80
          XM_008765449.1 XP_008763671.1 3 - 4 2173 80
          XM_008765450.1 XP_008763672.1 3 - 4 1756 80
          GenBank mRNA AF481948.1 - 1 - 2 224 80

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700001013.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          establishment of planar polarity
          neural tube closure
          hair follicle development
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          biological_process
          platelet activation
          midbrain development
          cell proliferation in midbrain
          non-canonical Wnt signaling pathway
          embryonic nail plate morphogenesis
          inner ear morphogenesis
          negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          canonical Wnt signaling pathway
          Wnt signaling pathway, planar cell polarity pathway
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          molecular_function
          G-protein coupled receptor activity
          Wnt-protein binding
          ubiquitin protein ligase binding
          Wnt-activated receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P109373 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P475935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 892971 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627702 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 777365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 954925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 602259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 364767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 219391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 118272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 895897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 533130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 962554 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 674089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 27034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 13143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75377 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 96517 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P109373 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P475935 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P475935 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P109373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P475935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P109373 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P334991 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896261 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896259 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896262 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896257 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896260 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896258 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10896256 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388994_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388994_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388994_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388994_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700007614.rn.1 TC0700001013.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388994_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388994_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896256 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA900855_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22361987 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline