Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01768031_g1
          See other VPS28 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vps28
          Gene Name:
          vacuolar protein sorting 28 homolog (S. cerevisiae)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 117684339 - 117688187 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01768031_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vps28
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001130492.1 NP_001123964.1 3 - 4 229 60
          GenBank mRNA FQ225519.1 - 3 - 4 196 60

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700003404.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane traffic protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of protein ubiquitination
          ubiquitin-dependent protein catabolic process via the multivesicular body sorting pathway
          protein targeting to vacuole involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process via the multivesicular body sorting pathway
          protein complex binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P656742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 268915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 116939 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P656742 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P656742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P656742 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P656742 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905044 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905050 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905048 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905046 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905045 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905043 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905041 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905049 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905042 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905047 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10905040 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367481_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367481_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367481_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367481_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700026561.rn.1 TC0700003404.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700026557.rn.1 TC0700003404.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700026562.rn.1 TC0700003404.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700026564.rn.1 TC0700003404.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700026560.rn.1 TC0700003404.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700026554.rn.1 TC0700003404.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700026558.rn.1 TC0700003404.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700026568.rn.1 TC0700003404.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700026552.rn.1 TC0700003404.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700026566.rn.1 TC0700003404.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700026551.rn.1 TC0700003404.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367481_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367481_at - -
          Rat Expression Set 230 1367481_at - -
          Rat Expression Set 230 1367481_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905040 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI231071_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369857 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline