Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01768163_m1
          See other RNF139 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rnf139
          Gene Name:
          ring finger protein 139
          Gene Aliases:
          TRC8
          Chromosome Location:
          Chr.7: 98770840 - 98782025 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01768163_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rnf139
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001127545.1 NP_001121017.1 1 - 2 169 73
          GenBank mRNA BC161975.1 - 1 - 2 369 9029542 73

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700001165.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          negative regulation of cell proliferation
          protein ubiquitination
          negative regulation of translation
          regulation of protein ubiquitination
          protein destabilization
          regulation of ER to Golgi vesicle-mediated transport
          regulation of protein processing
          positive regulation of protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          protease binding
          molecular_function
          ubiquitin-protein transferase activity
          zinc ion binding
          ubiquitin-like protein transferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P557545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144813 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 143782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 23980 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P557545 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P557545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P557545 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P557545 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896750 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10896748 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376440_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376440_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376440_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376440_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700008555.rn.1 TC0700001165.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700008553.rn.1 TC0700001165.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700008552.rn.1 TC0700001165.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700008557.rn.1 TC0700001165.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1376440_at - -
          Rat Expression Set 230 1376440_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896748 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21231118 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355013 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline