Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01769257_m1
          See other CDKL1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cdkl1
          Gene Name:
          cyclin-dependent kinase-like 1 (CDC2-related kinase)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.6: 92076247 - 92123109 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01769257_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cdkl1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025121.1 NP_001020292.1 8 - 9 1055 64
          XM_006240171.2 XP_006240233.1 9 - 10 2173 64
          XM_006240172.2 XP_006240234.1 9 - 10 1320 64
          XM_006240173.2 XP_006240235.1 6 - 7 1578 64
          GenBank mRNA BC081896.1 - 8 - 9 1055 7110321 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600002608.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Protein Kinase 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cdkl1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein phosphorylation
          heart development
          regulation of cell cycle
          molecular_function
          cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity
          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P183076 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 885576 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 839842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 634310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 321129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 906288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 420452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9395 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291802 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 208330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 91745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 783698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 897637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 833270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 659605 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 318941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 115404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 69911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 71054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132508 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P183076 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P183076 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P183076 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P183076 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32483 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 14322 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42412 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13494 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890363 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890360 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890362 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890357 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890355 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890358 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890359 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890364 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890361 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10890354 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376600_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372977_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376600_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372977_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600018450.rn.1 TC0600002608.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600018452.rn.1 TC0600002608.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600018451.rn.1 TC0600002608.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10890354 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21266114 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1367106 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline