Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01771465_m1
          See other TMEM170B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tmem170b
          Gene Name:
          transmembrane protein 170B
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.17: 22832641 - 22863966 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01771465_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tmem170b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001008774.2 NP_001008774.2 2 - 3 271 73
          GenBank mRNA AY310151.1 - 4 - 5 425 73

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1700001547.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P671320 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P011661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 502790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 664795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317611 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694924 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 591343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 109877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160039 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 478042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 325846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 956785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197917 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 541985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 233912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 868964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 609863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 932873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 51922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110334 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9077 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P671320 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P011661 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P671320 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P011661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P671320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P011661 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P327988 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P671320 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99483 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10797881 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397100_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397100_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397100_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397100_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700010798.rn.1 TC1700001547.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700010799.rn.1 TC1700001547.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700010801.rn.1 TC1700001547.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700010800.rn.1 TC1700001547.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1397100_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1397100_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370661 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline