Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01771658_m1
          See other BLMH GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Blmh
          Gene Name:
          bleomycin hydrolase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 63197367 - 63240447 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01771658_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Blmh
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001034163.1 NP_001029335.1 11 - 12 1391 94
          GenBank mRNA BC128701.1 - 11 - 12 1276 7379958 94
          CB583895.1 - 5 - 6 527 94
          D87336.1 - 11 - 12 1294 94

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Protease 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Blmh

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cysteine protease protease protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          response to toxic substance
          response to drug
          cysteine-type endopeptidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P133573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169924 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 122326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 633438 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 239408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 216927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914975 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 624501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 602786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 95502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 849291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 4790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 546656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 954166 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 713955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 808192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377221 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 906735 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 379074 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 94425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 34336 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 104097 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P133573 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P133573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P133573 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P294817 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702135816 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701885491 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33822 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17087 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 67300 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702135816 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701885491 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745457 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745463 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745466 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745460 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745459 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745458 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745462 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745467 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745468 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745465 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745469 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745464 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10745456 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371808_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371808_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371808_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371808_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000029288.rn.1 TC1000003271.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371808_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371808_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10745456 - -
          Rat Genome U34 Set D87336_at - -
          Rat Genome U34 Set D87336_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI012747_i_at - -
          Rat Genome U34 Set D87336_g_at - -
          Rat Genome U34 Set D87336_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21029963 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1359186 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline