Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01771860_g1
          See other ZFP84 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp84
          Gene Name:
          zinc finger protein 84
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 87647092 - 87662033 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01771860_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp84
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq XM_006228671.2 XP_006228733.1 2 - 3 5346 97
          XM_008759147.1 XP_008757369.1 1 - 2 610 97
          GenBank mRNA FQ196558.1 - 4 - 5 398 97

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription, DNA-templated
          nucleic acid binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P716323 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P081899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774210 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 247127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 879635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 113558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 536103 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 533596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 44358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 126788 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P081899 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P716323 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P081899 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P716323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P716323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P081899 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P667171 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P424069 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 92013 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705775 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705779 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705776 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705774 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705778 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705777 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705781 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705780 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10705772 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384141_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382411_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384141_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384860_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384860_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382411_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382411_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382411_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384141_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384141_at - -
          Rat Expression Set 230 1382411_at - -
          Rat Expression Set 230 1384141_at - -
          Rat Expression Set 230 1384860_at - -
          Rat Expression Set 230 1382411_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1384141_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1384860_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705772 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA963838_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI176625_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21930756 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362498 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1650505 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline