Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01774376_g1
          See other CS GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cs
          Gene Name:
          citrate synthase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 2752680 - 2778963 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01774376_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cs
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_130755.1 NP_570111.1 9 - 10 1090 104
          GenBank mRNA AF461496.1 - 9 - 10 1090 104
          DQ403126.1 - 3 - 4 353 104

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700000029.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cs

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          carbohydrate metabolic process
          acetyl-CoA metabolic process
          tricarboxylic acid cycle
          citrate metabolic process
          oxaloacetate metabolic process
          cellular carbohydrate metabolic process
          citrate (Si)-synthase activity
          poly(A) RNA binding
          transferase activity, transferring acyl groups, acyl groups converted into alkyl on transfer

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P15355 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 609868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 56584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 907837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 129792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 817517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 944340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 579410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 444931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 118430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 104802 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117755 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 36243 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P15355 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P15355 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P15355 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15355 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P549445 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78960 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 44545 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893130 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893136 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893129 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902023 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893137 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893133 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893138 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893134 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893131 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893132 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893135 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10893127 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384201_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384201_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375295_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375295_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369967_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369967_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369967_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369967_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700000449.rn.1 TC0700000029.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700000451.rn.1 TC0700000029.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700000448.rn.1 TC0700000029.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700000447.rn.1 TC0700000029.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1384201_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369967_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1384201_at - -
          Rat Expression Set 230 1375295_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375295_at - -
          Rat Expression Set 230 1369967_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893127 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902022 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA799819_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA964751_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA818140_f_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI176862_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI176638_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363211 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_49090 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-j77tp:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline