Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01774648_g1
          See other INS2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ins2
          Gene Name:
          insulin 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 215856967 - 215858034 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01774648_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ins2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019130.2 NP_062003.1 2 - 3 250 148
          GenBank mRNA BP467629.1 - 1 - 2 148
          BP472188.1 - 2 - 3 226 149
          BP485158.1 - 2 - 3 249 148

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100006987.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ins2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          growth factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          activation of MAPK activity
          glucose metabolic process
          ER overload response
          myoblast fusion
          biological_process
          insulin receptor signaling pathway
          lipid catabolic process
          regulation of protein binding
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase activity
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          canonical Wnt signaling pathway
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress
          protease binding
          hormone activity
          protein complex binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1004376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663338 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1004376 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1004376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1004376 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1004376 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727009 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727010 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10727008 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370077_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370077_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370077_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370077_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100055228.rn.1 TC0100006987.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100055232.rn.1 TC0100006987.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100055230.rn.1 TC0100006987.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370077_at - -
          Rat Expression Set 230 1370077_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10727008 - -
          Rat Genome U34 Set E00001cds_f_at - -
          Rat Genome U34 Set J04807mRNA_f_at - -
          Rat Genome U34 Set J04807mRNA_i_at - -
          Rat Genome U34 Set E00001cds_i_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI014020_f_at - -
          Rat Genome U34 Set M25584_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_C07167_f_at - -
          Rat Genome U34 Set E00001cds_f_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI014020_f_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22247392 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1361379 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_65629 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline