Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01776530_s1
          See other FAM32A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fam32a
          Gene Name:
          family with sequence similarity 32, member A
          Gene Aliases:
          OTAG-12, RGD1561287
          Chromosome Location:
          Chr.16: 19304522 - 19308842 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01776530_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Fam32a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001128078.1 NP_001121550.1 4 798 145
          GenBank mRNA BC166765.1 - 4 798 7932317 145

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          apoptotic process
          biological_process
          molecular_function
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P467381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361395 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 285919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 570089 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P467381 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P467381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P467381 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10721206 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10790689 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10790691 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10790688 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10790690 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10721205 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10790687 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388508_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388508_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374553_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377959_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377959_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374553_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388508_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388508_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377959_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377959_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600010072.rn.1 TC1600001343.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600010079.rn.1 TC1600001343.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600010073.rn.1 TC1600001343.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600010071.rn.1 TC1600001343.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600010074.rn.1 TC1600001343.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600010076.rn.1 TC1600001343.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600010080.rn.1 TC1600001343.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600010078.rn.1 TC1600001343.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1377959_at - -
          Rat Expression Set 230 1388508_at - -
          Rat Expression Set 230 1388508_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1374553_at - -
          Rat Expression Set 230 1374553_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1377959_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10790687 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA892310_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI145607_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22405218 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353304 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline