Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01783839_g1
          See other OLR1675 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olr1675
          Gene Name:
          olfactory receptor 1675
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.20: 437635 - 456216 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01783839_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olr1675
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001000894.1 NP_001000894.1 462 79

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olr1675

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P156295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 852028 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P156295 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P156295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P156295 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P156295 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830762 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830772 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830774 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830776 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830766 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830764 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10830761 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10830763 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10830771 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10830775 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10830765 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10830773 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000007604.rn.1 TC2000000933.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000007601.rn.1 TC2000000933.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000007600.rn.1 TC2000000933.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830775 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830763 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830765 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830761 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830773 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830771 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364869 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_60400 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline