Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01786013_m1
          See other LANCL1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lancl1
          Gene Name:
          LanC lantibiotic synthetase component C-like 1 (bacterial)
          Gene Aliases:
          GPR69A, p40
          Chromosome Location:
          Chr.9: 74018192 - 74048098 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01786013_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lancl1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053723.1 NP_446175.1 8 - 9 1274 69
          GenBank mRNA AJ131111.1 - 8 - 9 1274 69
          BC085811.1 - 8 - 9 1252 7115423 69
          FQ211687.1 - 3 - 4 379 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900002141.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lancl1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          metabolic process
          catalytic activity
          zinc ion binding
          SH3 domain binding
          glutathione binding
          low-density lipoprotein particle receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P060967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 547915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 489345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348845 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296607 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 40144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 892736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 436845 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 650379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 441847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 892497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 106617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 67932 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P060967 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P060967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P060967 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15801 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700370191 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700525838 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53329 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 44738 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65080 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700525838 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700370191 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928628 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928632 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928630 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928627 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928635 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928634 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928629 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928631 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928633 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10928626 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374196_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374196_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395354_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395354_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374196_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1395354_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1395354_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374196_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900017624.rn.1 TC0900002141.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900017625.rn.1 TC0900002141.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374196_at - -
          Rat Expression Set 230 1374196_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1395354_at - -
          Rat Expression Set 230 1395354_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10928626 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA858830_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21918507 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354187 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_60308 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline