Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01786205_m1
          See other SLC1A4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc1a4
          Gene Name:
          solute carrier family 1 (glutamate/neutral amino acid transporter), member 4
          Gene Aliases:
          ASCT1
          Chromosome Location:
          Chr.14: 104582884 - 104612417 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01786205_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc1a4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_198763.1 NP_942058.1 7 - 8 1369 73
          GenBank mRNA AB103401.1 - 7 - 8 1369 73
          FQ210448.1 - 1597 73

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400002320.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Transporter 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc1a4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          primary active transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          amino acid transmembrane transport
          chloride transport
          dicarboxylic acid transport
          neutral amino acid transport
          L-alanine transport
          L-cystine transport
          proline transport
          L-serine transport
          threonine transport
          hydroxyproline transport
          proline transmembrane transport
          cognition
          chloride transmembrane transport
          chloride channel activity
          neutral amino acid transmembrane transporter activity
          L-alanine transmembrane transporter activity
          L-cystine transmembrane transporter activity
          L-proline transmembrane transporter activity
          L-serine transmembrane transporter activity
          L-threonine transmembrane transporter activity
          sodium:dicarboxylate symporter activity
          L-hydroxyproline transmembrane transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P421391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 44575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 270404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476611 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 410506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 760211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 213675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404347 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 715600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 341445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 231866 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 755123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 459147 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 84566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 161227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 102069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167834 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P421391 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P421391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P421391 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P421391 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12776 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 24338 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96585 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 101264 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10778625 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10778623 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10778622 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10778628 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10778626 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10778627 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10778621 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10778624 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10778620 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400017201.rn.1 TC1400002320.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10778620 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20969603 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374786 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_47895 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline