Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02066280_s1
          See other PRSS35 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Prss35
          Gene Name:
          protease, serine, 35
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.8: 94423808 - 94440509 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02066280_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Prss35
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001008560.1 NP_001008560.1 2 3063 69
          XM_008766446.1 XP_008764668.1 2 3201 69
          GenBank mRNA AB180912.1 - 2 3063 69

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Prss35

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          metabolic process
          catalytic activity
          serine-type endopeptidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P604824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365332 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 307183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 580336 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 354174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 554702 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 880344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 210301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 75097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 460188 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42850 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 52765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 4683 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P604824 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P604824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P604824 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P304978 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P604824 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85686 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18393 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912052 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912053 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10912051 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379747_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379747_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379747_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379747_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800009088.rn.1 TC0800001240.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800009084.rn.1 TC0800001240.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800009087.rn.1 TC0800001240.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1379747_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1379747_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10912051 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA866443_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21339114 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1348864 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_57533 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline