Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02072535_s1
          See other GPR160 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gpr160
          Gene Name:
          G protein-coupled receptor 160
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 116102062 - 116162040 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02072535_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gpr160
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025147.1 NP_001020318.1 3 1468 168
          XM_008760935.1 XP_008759157.1 3 1706 168
          XM_008760936.1 XP_008759158.1 2 2054 168
          GenBank mRNA BC082060.1 - 3 1468 7132467 168

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gpr160

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          G-protein coupled receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P686987 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108946 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402071 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 353993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 726216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42957 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771256 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 671139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 605381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120830 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 108352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 33409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157632 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P686987 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P686987 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P686987 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P686987 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90387 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21548 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 94274 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10822664 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10822663 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10822663 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22160827 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline