Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02104688_s1
          See other NETO1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Neto1
          Gene Name:
          neuropilin (NRP) and tolloid (TLL)-like 1
          Gene Aliases:
          RGD1566269
          Chromosome Location:
          Chr.18: 83471342 - 83584359 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02104688_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Neto1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107371.1 NP_001100841.1 11 3356 143
          XM_006255035.2 XP_006255097.1 11 2578 143

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 Protease 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          memory
          visual learning
          regulation of long-term neuronal synaptic plasticity
          receptor localization to synapse
          positive regulation of excitatory postsynaptic potential
          ionotropic glutamate receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P070821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 751771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930126 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 388195 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 379995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 37781 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 15250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920680 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 849876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 510609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 921622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930315 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 945217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 744819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128682 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 664467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 217922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 482198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 768424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 874582 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 586336 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 749810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 209899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79387 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169500 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 132775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 561565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 686131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 371397 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 634965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 889253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 521870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 695865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 386703 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 525407 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 721100 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 70011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 925933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 208252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 427772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 539667 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 256780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 341753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 794925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 927233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515315 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 239211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 297118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 360387 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676963 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 454517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 654261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 785810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 781248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 728195 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 786816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 51679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 641963 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 358437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 880438 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 374274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 312653 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 809346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 427885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 195270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 69005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 489685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500380 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598779 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 757748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688633 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 809058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 921963 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 570873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 410522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 553501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476991 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 105834 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 161539 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 4401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 86869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 136142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 42656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 57244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 66074 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 66040 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 38975 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 13307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 1621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 102945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 178288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 26050 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 69740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 175514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63602 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 124757 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P070821 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P070821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P070821 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P529934 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53426 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97092 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83782 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 11132 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2600 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 31850 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 95199 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 355 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57189 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803041 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803045 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803044 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803039 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803040 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803048 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803038 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803043 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803042 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803047 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803046 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10803037 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385492_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385492_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385492_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385492_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800006811.rn.1 TC1800000965.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800006821.rn.1 TC1800000965.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800006818.rn.1 TC1800000965.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800006819.rn.1 TC1800000965.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800006816.rn.1 TC1800000965.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800006812.rn.1 TC1800000965.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800006815.rn.1 TC1800000965.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800006817.rn.1 TC1800000965.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800006814.rn.1 TC1800000965.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800006822.rn.1 TC1800000965.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800006824.rn.1 TC1800000965.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800006813.rn.1 TC1800000965.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800006820.rn.1 TC1800000965.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1385492_at - -
          Rat Expression Set 230 1385492_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10803037 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22128140 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374428 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline