Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02105768_g1
          See other IGH-6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Igh-6
          Gene Name:
          immunoglobulin heavy chain 6
          Gene Aliases:
          IgM, RGD1359202
          Chromosome Location:
          -
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02105768_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Igh-6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          GenBank mRNA BC092586.1 - 302 7366480 128

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          immunoglobulin

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P086919 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P086919 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P086919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P086919 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892570 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892439 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892434 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892571 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892441 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892438 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892436 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892442 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892435 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892437 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10892409 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10892568 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380366_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388166_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388166_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380366_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600023137.rn.1 TC0600003269.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600023138.rn.1 TC0600003269.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600023140.rn.1 TC0600003269.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600023142.rn.1 TC0600003269.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600023169.rn.1 TC0600003269.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600023139.rn.1 TC0600003269.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600023144.rn.1 TC0600003269.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600023128.rn.1 TC0600003269.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600023146.rn.1 TC0600003269.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600023130.rn.1 TC0600003269.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600023143.rn.1 TC0600003269.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388166_at - -
          Rat Expression Set 230 1388166_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1380366_at - -
          Rat Expression Set 230 1380366_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892568 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10892409 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA801174_at - -
          Rat Genome U34 Set X68782cds_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA996557_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA851567_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21670412 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline