Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02110772_s1
          See other TMEFF2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tmeff2
          Gene Name:
          transmembrane protein with EGF-like and two follistatin-like domains 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.9: 55384100 - 55673704 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02110772_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tmeff2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001108795.1 NP_001102265.1 9 3170 125

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P805492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 871745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 952771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 878548 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166411 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 150645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 210715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 107782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 111323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 290504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 845778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526191 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 553550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 765167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 325037 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301612 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 711634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 596043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 518832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 231595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 672927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430576 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 516787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 127914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 947709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 507576 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 360929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 352280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814548 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 100883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 145831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 946844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 905553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 113340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 886267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 215527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 56831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 538174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 859202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 325212 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 63679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 277691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 444179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 45612 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 893101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370263 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 204371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 582154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 847641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 371013 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 624927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 679735 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 15473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 835290 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 889550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 63929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 841072 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299548 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 16346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372305 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 965749 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 747658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 206963 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 421186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417835 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 323542 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 935482 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 113378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 944643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 832794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 90687 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 777348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 491929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 502662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 953020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 403074 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 124115 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 100512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 127152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 817278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 476986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 122290 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 944966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 690622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 429467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 708087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 767940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 624396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365587 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 942848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 70230 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 252964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 173467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798924 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 446529 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 861590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 318622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238263 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222471 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 85343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 101744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 102347 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 142483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 163663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 176203 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 154853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 109520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 26169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 32525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 174527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 73319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 59626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 69840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 109439 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9240 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 34632 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 177355 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14671 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 100022 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 32187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 94091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 57152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 109434 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P805492 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P805492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P805492 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P805492 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54064 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80863 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75966 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56124 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13780 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97058 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 24056 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10927908 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10927917 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10927909 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10927910 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10927914 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10927905 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10927915 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10927913 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10927916 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10927904 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10927903 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900016064.rn.1 TC0900001954.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900016066.rn.1 TC0900001954.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900016056.rn.1 TC0900001954.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900016061.rn.1 TC0900001954.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900016057.rn.1 TC0900001954.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900016058.rn.1 TC0900001954.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900016060.rn.1 TC0900001954.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900016067.rn.1 TC0900001954.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900016063.rn.1 TC0900001954.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900016055.rn.1 TC0900001954.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900016065.rn.1 TC0900001954.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10927903 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21572860 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363692 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline