Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn02116616_s1
          See other TMEM169 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tmem169
          Gene Name:
          transmembrane protein 169
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.9: 79630566 - 79654684 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn02116616_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tmem169
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001109574.1 NP_001103044.1 4 2851 118
          XM_006245284.2 XP_006245346.1 3 2762 118
          XM_006245285.2 XP_006245347.1 3 2758 118
          XM_006245286.2 XP_006245348.1 4 2784 118
          XM_006245287.2 XP_006245349.1 3 2872 118

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P008502 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P008507 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P008509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 308265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 113269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 8415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 954052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 358851 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 230893 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 47229 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 325066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235039 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 473148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 880196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858400 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 113075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 28489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 126777 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P008507 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P008502 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P008509 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P008507 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P008509 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P008502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P008509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P008502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P008507 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85435 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 95083 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924176 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924175 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10924174 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10924174 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21355186 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0